Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit festem Volumen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Marke: Sartorius™ 722020
168.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Spezifikation
0.5 μ l | |
Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen | |
120 μ l | |
Labor | |
Automatisch | |
Pipette mit festem Volumen | |
Safe-Cone Filter |
|
Besonders für wiederholte und langfristige Pipettierung ausgelegt, um arbeitsbedingte Erkrankungen an Hand, Arm und Schulter oder Repetitive Strain Injury (RSI-Syndrom) zu verhindern. | |
0.3 % | |
< 0,20 | |
15 Monate |
ISO 3696 | |
Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Steril | |
50 μl | |
Ergonomisch | |
Labore | |
Je 1 | |
Chemikalien | |
77 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit festem Volumen > Fassungsvermögen: 50 μl; Gewicht: 77 g; Manuell fixieren; Genauigkeit: 0.5 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur