Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit festem Volumen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Marke: Sartorius™ 722045
168.47 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Spezifikation
0.3 μl | |
Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen | |
1000 μ l | |
Labor | |
Automatisch | |
Pipette mit festem Volumen | |
Safe-Cone Filter |
|
Besonders für wiederholte und langfristige Pipettierung ausgelegt, um arbeitsbedingte Erkrankungen an Hand, Arm und Schulter oder Repetitive Strain Injury (RSI-Syndrom) zu verhindern. | |
0.2 % | |
< 0,20 | |
15 Monate |
ISO 3696 | |
Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Steril | |
1000 μ l | |
Ergonomisch | |
Labore | |
Je 1 | |
Chemikalien | |
77 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%