Learn More
Brady™ MiniMark™ Selbstlaminierende Draht- und Kabelkennzeichnungen aus Vinyl
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
410.00 CHF - 472.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie |
---|---|
Beschreibung | MiniMark selbstlaminierende Draht- und Kabelmarkierungen |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß, Transparent |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | HeightMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | HeightMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11701825
|
Brady™
710114 |
25,4 mm |
410.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11721795
|
Brady™
710116 |
38,1 mm |
472.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11791795
|
Brady™
710115 |
25,4 mm |
449.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Features a white printable area with clear ''tail'' that wraps around marker.
- The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
- This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
Selbstlaminierender Draht- und Kabelmarker | |
MiniMark-Drucker | |
-94 °F bis +158 °F | |
Zugfestigkeit und Dehngrenze 12 lb./in. (210 N/100 mm), 152 %, 11 lb./in. (193 N/100 mm), 195 % | |
0,025 mm |
MiniMark selbstlaminierende Draht- und Kabelmarkierungen | |
Weiß, Transparent | |
Label | |
Thermotransfer | |
B-427 ist ein hervorragendes Material für die Draht- und KabelkennzeichnungDieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.B-427 hat eine hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit | |
-70 °C | |
-70 bis +70 °C | |
0,004 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ MiniMark™ Selbstlaminierende Draht- und Kabelkennzeichnungen aus Vinyl