Learn More
Sartorius™ Secura™ Semi-Micro Balances: Promo
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik.
Marke: Sartorius™ SECURA125-1S
7141.03 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Secura 125; Kapazität: 60 G, 120 g; Lesbarkeit: 0.01 mg, 0.01 mg
- Sonderangebot endet am 31.12.2016
Spezifikation
60 g, 120 g | |
0,01 mg | |
Secura 125 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Sartorius Secura laboratory balance user interface
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
69Stunden
11Minuten
32Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %