Learn More
Sartorius Secura™ Semimikro-Waagen
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
Marke: Sartorius SECURA225D-1S
7981.84 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
- Mit fortschrittlicher mechanischer und elektronischer Wägetechnik
- isoCAL: Die automatische interne Anpassung kann in definierten Intervallen oder bei Änderungen der Umgebungstemperatur programmiert werden
- Die integrierte Level-Kontrolle überwacht ständig, ob die Waage gerade ist, und benachrichtigt den Benutzer sofort, um ein optimales und wiederholbares Wiegen zu gewährleisten
- SQmin: Die minimale Probenreferenz kann programmiert und auf der Waage angezeigt werden
- Überlastschutz
- Verbinden Sie die Waage über USB mit einem Computer und übertragen Sie die Ergebnisse sofort
- Wägeergebnisse können innerhalb von Sekunden gemäß GLP/GMP gedruckt werden
- Kleinere Stellfläche und vorderes Kontrolldisplay mit integriertem Kühlsystem
- Effizient und einfach für Arbeiten an Abzugshauben und Tischaufbauten
- Entnehmbare Rührstäbchen aus Edelstahl
- Monolithische Einzelblock-Wägezelle für optimale Leistung und Wiederholbarkeit
- Einfacher Touchscreen für einfache Navigation (ohne Handbuch)
- Abnehmbare, rollende Glastüren und vollständige Zugkammer
- Die konturierte Grundplatte bietet Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und kann leicht entfernt und gereinigt werden
- Integrierte Identifizierungsfunktion zum Zuweisen eindeutiger IDs zu Proben und Chargen
- Kennwortfunktion zum Schutz aller Einstellungen vor unbeabsichtigten Änderungen
- Hohe Kapazitätsanforderungen für große Becher und Tarabehälter
Technische Daten:
- Startpunkt des Betriebsbereichs nach USP: 25mg
- Empfindlichkeitsdrift zwischen 10 °C und 30 °C: ±1 ppm/K
- isoCAL Temperaturänderung: 1.5k.
- isoCal Zeitintervall: 4 Stunden
- Display – Aktualisierungsrate: 0,2 mm, 0,4 mm
- Wägeschalendurchm.: 80 mm (90 mm optional)
- Höhe der Wägekammer: 218mm
- Abmessungen (T x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6cm (14,8 x 8,4 x 12,4 in.)
- Nettogewicht: ca. 7,8 kg
Secura Semimikrowaage des Modells 225D:
- Wägekapazität: 60g, 120g, 220g
- Lesbarkeit: 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
- Reproduzierbarkeit: 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
- Linearität: 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
- Stabilisierungsdauer: 6, 6, 2 s
Secura Semimikrowaage des Modells 125:
- Wägekapazität: 60g, 120g
- Lesbarkeit: 0,01mg, 0,01mg
- Reproduzierbarkeit: 0,02mg, 0,04mg
- Linearität: 0,1mg, 0,1mg
- Stabilisierungsdauer: 6, 6 s
Spezifikation
isoCAL (automatische interne Einstellung) | |
Touchscreen | |
Halbmikro | |
Secura 225D | |
6/6/2 s | |
8,4 in. | |
12,4 in. | |
316 mm | |
14.8 Zoll | |
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz | |
10 A einphasig | |
Class I |
60 g, 120 g, 220 g | |
0,01, 0,01, 0,1 mg | |
Integrierte Niveauregulierung | |
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg | |
Semimikrowaage | |
214 mm | |
8.5 Zoll | |
218 mm | |
376 mm | |
100 bis 240 V | |
50 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Sartorius Secura laboratory balance user interface
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
70Stunden
9Minuten
59Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %