Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semimikro-Waagen
Diese Waage verknüpft hochpräzise Messungen mit intelligenter Leistung. Ohaus Explorer Halbmikrowaagen wurden für anspruchsvolle und professionelle Wägeanwendungen entwickelt, bei denen Messgenauigkeit unerlässlich ist.
Marke:  Ohaus™ 30218999
8375.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15396948
  • 8585.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
EN 61010-1, IEC 61010-1
120 g
0,01 mg
Metallfuß, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
≤3, ≤8 s
350 x 230 x 393 mm
7 kg
Analysenwaage
Vollfarbiges VGA-Grafik-Display
± 0,1 mg
EX125
Semi-Mikro-Waage
80 mm
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, AC-Adapter
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer semi-micro balances
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ohaus™ Explorer™ Semimikro-Waagen >