Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marke:  Sartorius™ MCA225S-3S00-D
20039.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18028224
  • 20240.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
TFT-Farb-Touchscreen
Standard Configuration
Semimikrowaage
301 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; Standard Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.01 mg