Learn More
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen
Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
76.75 CHF - 979.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikroröhrchen-Kappe |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Ethylen-Propylen-O-Ring |
Vorsterilisiert | Nein |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16634102
![]() |
Labcon
3600-870-000-9 |
Naturfarben |
103.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16644102
![]() |
Labcon
3600-871-000-9 |
Weiß |
97.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16654102
![]() |
Labcon
3600-872-000-9 |
Gelb |
97.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16664102
![]() |
Labcon
3600-873-000-9 |
Orange |
97.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16674102
![]() |
Labcon
3600-874-000-9 |
Rot |
76.75 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16684102
![]() |
Labcon
3600-876-000-9 |
Violett |
97.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16694102
![]() |
Labcon
3600-877-000-9 |
Blau |
97.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16604112
![]() |
Labcon
3600-878-000-9 |
Grün |
97.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17577606
|
Labcon
3600-879-000-9 |
Divers |
979.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Verschluss für Mikroröhrchen
- Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Mikroröhrchen-Kappe | |
Nein | |
Autoklavierbar | |
Zentrifugation | |
500/Beutel | |
Endotoxinfrei (nicht pyrogen) | |
Ja |
Ethylen-Propylen-O-Ring | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Polyethylen | |
500/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
SuperClear™ | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen