Learn More
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
Marke:  Labcon 3600-876-000-9
93.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21805" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684102
  • 97.90 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verschluss für Mikroröhrchen
  • Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
  • Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Nein
Autoklavierbar
Violett
500/Beutel, 10 Beutel/Karton
SuperClear™
Unsteril
Ja
Ethylen-Propylen-O-Ring
Mikroröhrchen-Kappe
Polyethylen
Zentrifugation
500/Beutel
Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
Mikrozentrifugenröhrchen