Learn More
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
Marke:  Labcon 3600-870-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16634102
  • 103.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschluss für Mikroröhrchen
  • Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
  • Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Nein
Autoklavierbar
Naturfarben
500/Beutel, 10 Beutel/Karton
SuperClear™
Unsteril
Ja
Ethylen-Propylen-O-Ring
Mikroröhrchen-Kappe
Polyethylen
Zentrifugation
500/Beutel
Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
Mikrozentrifugenröhrchen