Learn More
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen
Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
Marke: Labcon 3600-872-000-9
93.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21805" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verschluss für Mikroröhrchen
- Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Nein | |
Autoklavierbar | |
Gelb | |
500/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
SuperClear™ | |
Unsteril | |
Ja |
Ethylen-Propylen-O-Ring | |
Mikroröhrchen-Kappe | |
Polyethylen | |
Zentrifugation | |
500/Beutel | |
Endotoxinfrei (nicht pyrogen) | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen |