Learn More
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
Sorgenfreies Eintauchen. Gosselin™ Schraubverschlusskellen mit abnehmbarem Griff verhindern Verschütten durch Schraubverschlüsse und abnehmbaren Stiel.
222.78 CHF - 427.10 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15488794
![]() |
Gosselin™
TAT30C-01 |
40 mL | 80 mm | 290 mm einschließlich Behälter |
427.10 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15498794
![]() |
Gosselin™
TAT52C-01 |
125 mL | 74 mm | 275 mm einschließlich Behälter |
231.39 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15408804
![]() |
Gosselin™
TAT53C-01 |
180 mL | 102 mm | 305 mm einschließlich Behälter |
222.78 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Blaue Behälter aus Polypropylen
- Abnehmbarer Griff
- Stoßfest
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
- Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steriler SAL-Wert 10-3
Spezifikation
Polypropylen | |
SAL 10 - 3 | |
Blau |