Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ TAFL1-01
140.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Blaue Behälter aus Polypropylen
- Abnehmbarer Griff
- Bruchfest, auslaufsicher
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Einzeln verpackt in je einem manipulationssicheren Zip-Beutel
Spezifikation
Schöpflöffel | |
Abnehmbarer Griff | |
90 ml | |
Blau | |
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben | |
4.3 cm | |
29 cm |
Polypropylen | |
3.04 oz. | |
Steril | |
EC N 1935/2004, ISO 11137 | |
1.69 Zoll | |
11.41 Zoll |