Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
- 1
- 2
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
Marke: Buerkle™ 5393-7001
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
Polypropylen | |
Polypropylen | |
50 mL | |
Steril | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
2 in.-Trommelöffnungen bei Fässern, Kanistern und sonstigen Behältern. | |
417 mm | |
40 mm |
Produktion und Einzelverpackung nach Reinraumklasse 7 | |
Geschlossene Griffkonstruktion | |
Ja | |
Blau transparent | |
Speziell für den Einmalgebrauch entwickelt. Aufgrund der blauen Farbe eignet es sich auch hervorragend für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie. Geeignet für 2 in.-Trommelöffnungen und daher für die Probenahme bei Fässern, Kanistern und sonstigen Behältern verwendbar. Für die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät verwendbar. | |
98 mm | |
350 mm |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
244430 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2025 | 5393-7001 |
242352 | Konformitätsbescheinigung | 04/07/2024 | 5393-7001 |
241612 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | 5393-7001 |
235403 | Konformitätsbescheinigung | 27/02/2024 | 5393-7001 |
233881 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2023 | 5393-7001 |