Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
1035.15 CHF - 2904.45 CHF
Spezifikation
Typ Rotor
Rotorsystem traditionell
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Beschreibung Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11758609
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH100-6
Glas- und Kunststoffröhrchen 100 (6 x 50 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 100 SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11949426
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH100-8
Glas- und Kunststoffröhrchen 100 (8 x 29mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 100 SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1467.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11738629
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH10-15
Zentrifugenröhrchen: 10 x 15 ml, konisch, Modelle mit mittlerer Kapazität Zentrifugenröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1849.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11798539
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH12-20
Fläschchen: 12 (47 x 95, 20 x 60 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 12 Fläschchen SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
1457.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768609
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH12-28
Fläschchen: 12 (28 x 60 mm) Szintillationsfläschchen 28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
1467.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11796427
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH24-15
Fläschchen: 24 (1 Dram 15 x 45 mm, 4 ml), Modelle mit mittlerer Kapazität 24 Fläschchen SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
1457.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11798589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH24-18
24 Plätze; 18 x 52 mm-Mini-Scint-Fläschchen 18 x 52 mm Mini-Szintillation SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1457.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768659
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH32-13
Glas- und Kunststoffröhrchen 32 (13 x 100mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 32 Glas- und Kunststoffröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1859.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11748539
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH40-11
Mikroröhrchen: 40 x 1,5 ml, Modelle mit mittlerer Kapazität 40 Mikroröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1035.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11738539
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH40-12
Glas- und Kunststoffröhrchen 40 (12 x 75mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 40 Glas- und Kunststoffröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1457.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11738619
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
RH4-100
Kolben: 4 x 100 ml, birnenförmig, Modelle mit mittlerer Kapazität 4 100 ml-Kolben in Birnenform SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
2904.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11708549
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH60-12-40
Fläschchen: 60 (12 x 32mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 60 Fläschchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1457.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11718549
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH64-11
Mikroröhrchen: 64 x 1,5 ml, Modelle mit mittlerer Kapazität 64 Mikroröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1396.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11728629
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH6-50
Zentrifugenröhrchen: 6 x 50 ml, konisch, Modelle mit mittlerer Kapazität 6 50 ml, konisch SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1839.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11788629
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH72-12
Glas- und Kunststoffröhrchen 72 (12 x 75mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 72 Glas- und Kunststoffröhrchen SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1839.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10433332
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RH8-18
Glas- und Kunststoffröhrchen 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität 8 SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
1165.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rotoren unterschiedlicher Größe aus Kunststoff oder Aluminium für verschiedene Probenformate Ihrer Wahl.
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
Rotor
traditionell
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren