Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
Marke: Thermo Scientific™ RH12-28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Fläschchen: 12 (28 x 60 mm) Szintillationsfläschchen | |
SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA | |
RH12-28 |
Rotor | |
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen | |
traditionell |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren > Fläschchen: 12 (28 x 60 mm) Szintillationsfläschchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur