Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
Marke:  Thermo Scientific™ RH64-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718549
  • 1396.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroröhrchen: 64 x 1,5 ml, Modelle mit mittlerer Kapazität
SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
RH64-11
1,5 ml
Rotor
64 Mikroröhrchen
traditionell
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren > Mikroröhrchen: 64 x 1.5 ml, Modelle mit mittlerer Kapazität