Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
Marke: Thermo Scientific™ RH72-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Glas- und Kunststoffröhrchen 72 (12 x 75mm), Modelle mit mittlerer Kapazität | |
Rotor | |
72 Glas- und Kunststoffröhrchen | |
traditionell |
Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen) | |
SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA | |
RH72-12 | |
12 x 75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren > Glas- und Kunststoffröhrchen 72 (12 x 75 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur