Learn More
Sartorius MA37 Feuchtemessgerät
MA37 Feuchtigkeitsanalysator – Für die schnelle und zuverlässige Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von flüssigen, pastösen und festen Stoffen mit der thermogravimetrischen Methode.
Marke: Sartorius MA37-1
3358.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die schnelle und zuverlässige Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von flüssigen, pastösen und festen Stoffen mit der thermogravimetrischen Methode.
Das Basismodell mit kompakter Grundfläche liefert hochpräzise Ergebnisse. Die vollautomatische Endpunktbestimmung macht die mühsame Erfassung von Abbruchkriterien überflüssig. Der Feuchtigkeitsanalysator überwacht den Trocknungsprozess und stoppt die Messung, sobald das Probengewicht konstant ist. Das integrierte Wägesystem mit einer Auflösung von 1 mg ist speziell für den Einsatz in höheren Temperaturbereichen optimiert und bietet die erforderliche Messgenauigkeit.
- Ideal für Arbeitsabläufe, bei denen regelmäßig Routinemessungen anfallen
- Zwei leistungsstarke Metallrohr-Heizelemente erwärmen die Proben. Die Erwärmung erfolgt schnell, was die Messzeit verkürzt
- Die Heizelemente sind schnell, robust und langlebig; im Vergleich zu Glasheizlampen sind sie besonders schmutzabweisend und vibrationsfest
- Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Messstatus an: Läuft/START, Prozess beendet/STOP, Analysator AUS oder Fehler
- Die Statusanzeige ist aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern sichtbar
- Intuitive Benutzeroberfläche, einschließlich Touchscreen und leicht verständliches Menü
- Das BetterClean Design ermöglicht es dem Anwender, die Geräteteile einfach und gründlich zu reinigen
- Heizmodul und Probenkammerplatte sind abnehmbar und spülmaschinenfest
- Abnehmbare Haube mit weitem Öffnungswinkel, SoftClose-Mechanismus
- Sprachauswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Polnisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch
- LED-beleuchtete Probenkammer, Sichtfenster mit Gitter über der Haube
- Externe Kalibrierung mit optionalem Kalibriergewicht
- Ausdruck über den optionalen internen Drucker YDP30; alternativ kann der Drucker YDP20-OCE mit einem Adapter (YCC03-D09) verwendet werden
- Direkte Datenübertragung an Microsoft™ Windows™-Programme ohne zusätzliche Software
- Abschaltparameter (optional): Vollautomatisch, halbautomatisch mg, halbautomatisch %, Timer-Einstellungen, manuell
- Datenschnittstelle: Mini-USB
- Integrierter Windschutz
- Anwendungen: Analyse von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika, Chemikalien, Papiermaterialien und Umweltschutzprodukten. Ideal für täglich wiederkehrende Aufgaben der Feuchtebestimmung, z.B. in der Produktion oder bei der Wareneingangskontrolle.
Spezifikation
Die Ergebnisse werden bis zum Beginn der nächsten Messung gespeichert | |
Initiales Probengewicht ca. > 1 g: ± 0.2 | |
40 x 21,5 x 21 cm | |
1 mg, 0,01 % | |
70 g | |
5 bis 15 g | |
Feuchtemessgerät | |
Class I |
Gehäuse MA37 | |
GLP-konformer, unveränderbarer Standard zum Ausdrucken der Ergebnisse | Papiersparmodus für Kurzprotokoll | |
120 V, 50/60 Hz | |
LCD-Anzeige | |
Standard- und wärmeempfindliche Anwendungen | |
40 °C bis 160 °C | |
100/130 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%