Learn More
Fisherbrand™ Lagerbehälter mit 2 Fächern
Halten Sie Ersatzartikel für Labor und Büro einfach zugänglich. Fisherbrand™ Acryl-Dispensierbehälter verfügen über große Öffnungen mit Klappdeckeln für einfaches Befüllen und Dispensieren. Die robusten durchsichtigen Behälter erleichtern die Überwachung des Bestands. Zwei Fächer helfen bei der Organisation kleiner Teile.
Marke: Fisherbrand™ HS23402F
Beschreibung
- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Zwei Fächer helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile
- Klappdeckelabdeckungen für eine sichere und staubfreie Aufbewahrung
- Mit rutschfesten Gummifüßen
Spezifikation
Lagerbehälter mit 2 Fächern | |
Transparent | |
Je 1 | |
139 mm | |
365 mm |
Acryl | |
Rechteckig | |
5.5 in. | |
140 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lagerbehälter mit 2 Fächern > Farbe: Transparentes Acryl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur