Learn More
SI Analytics™ Elektroden-Doppelklammer für Stativstange TZ 1510
Die Doppelklemme der SI Analytics™-Elektrode ist für die Aufnahme von zwei Elektroden oder einer Elektrode und einer Titrierspitze konzipiert.
Marke:  SI Analytics™ 285123082
Artikelnummer. 10413891
  • 56.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fasst zwei Elektroden
  • Kann eine Elektrode und eine Titrierspitze aufnehmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stativ Z 351, Halter für zwei Elektroden oder eine Elektrode und eine Titrationsspitze
Elektroden-Doppelklemme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SI Analytics™ Elektroden-Doppelklammer für Stativstange TZ 1510 > Typ: Elektroden-Doppelklemme