Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF
Sartorius Sartolab™ RF-Vakuumfiltereinheiten sind Einweg-Einheiten für die sterile Filtration einer Probe.
160.00 CHF - 353.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Filtertyp | Vacuum Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartolab RF |
Material | Polystyrol |
Material (Membran) | PES |
Produktcode | Marke | Porengröße | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17444412
![]() ![]() |
Sartorius
180D03---------E |
0,1 μm | 250 ml |
177.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17454412
![]() ![]() |
Sartorius
180D05---------E |
0,1 μm | 1.000 ml |
353.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17464412
![]() ![]() |
Sartorius
180E02---------E |
0,22 μm | 150 ml |
160.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17474412
![]() ![]() |
Sartorius
180E03---------E |
0,22 μm | 250 ml |
177.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17484412
![]() ![]() |
Sartorius
180E04---------E |
0,22 μm | 500 ml |
284.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17494412
![]() ![]() |
Sartorius
180E05---------E |
0,22 μm | 1.000 ml |
353.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17444422
![]() |
Sartorius
180F02---------E |
0,45 μm | 150 ml |
160.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17454422
![]() ![]() |
Sartorius
180F03---------E |
0,45 μm | 250 ml |
177.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17464422
![]() ![]() |
Sartorius
180F04---------E |
0,45 μm | 500 ml |
284.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17474422
![]() ![]() |
Sartorius
180F05---------E |
0,45 μm | 1.000 ml |
353.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
- Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
- Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Ja | |
Sartolab RF | |
PES | |
Auffangkolben |
Vacuum Filter | |
Polystyrol | |
Steril | |
Vacuum Filter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF