Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sartorius Sartolab™ RF-Vakuumfiltereinheiten sind Einweg-Einheiten für die sterile Filtration einer Probe.
Marke:  Sartorius 180D05---------E
194.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17454412
  • 276.73 CHF / 12 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bestehend aus:
  • einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
  • Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
  • einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
  • Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
  • Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
  • Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
  • Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
  • Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Sartolab RF
PES
1.000 ml
Auffangkolben
1 L
Vacuum Filter
Polystyrol
0,1 μm
Steril
Vacuum Filter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF > RF 1000; 0,1 μm