Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF
Sartorius Sartolab™ RF-Vakuumfiltereinheiten sind Einweg-Einheiten für die sterile Filtration einer Probe.
Marke: Sartorius 180E02---------E
88.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
- Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
- Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Ja | |
Sartolab RF | |
PES | |
150 ml | |
Auffangkolben | |
150 mL |
Vacuum Filter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
Steril | |
Vacuum Filter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF > RF 150; 0,22 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur