Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sartorius Sartolab™ RF-Vakuumfiltereinheiten sind Einweg-Einheiten für die sterile Filtration einer Probe.
Marke:  Sartorius 180E04---------E
156.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17484412
  • 222.14 CHF / 12 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Bestehend aus:
  • einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
  • Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
  • einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
  • Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
  • Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
  • Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
  • Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
  • Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Sartolab RF
PES
500 ml
Auffangkolben
500 mL
Vacuum Filter
Polystyrol
0,22 μm
Steril
Vacuum Filter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502046907 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number180E04---------E
Chargennummer502033594 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number180E04---------E
Chargennummer501987996 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number180E04---------E
Chargennummer501966715 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog Number180E04---------E
Chargennummer502046907 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2025 Catalog Number180E04---------E
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF > RF 500; 0,22 μm