Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch
Für Anwendungen im Labor- und Gesundheitsbereich.
Marke:  Fisherbrand™ FB56513
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10786741
  • 272.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann über 100 Dampfautoklavierzyklen bei 134 °C widerstehen
  • Kann fünf standardmäßigen Krankenhaussterilisationszyklen mit Ethylenoxid ohne signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen widerstehen
  • Kann mit hochenergetischer, ionisierender Bestrahlung sterilisiert werden
  • Sterilisiert bei normalen Strahlenwerten von 2 Mrad bis 3 Mrad
  • Kann anstatt herkömmlichen Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 6
6.4 mm
15 m
Peristaltikpumpe
Pumpenschlauch
Autoklavierbar
Santoprene
1.6 mm
Je 1 x
Name des Produkts
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch > Bohrungsgröße/Dicke:6,4mm/1,6 mm