Learn More
Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung
Stabilisieren Gefäße und Glaswaren, ohne diese zu zerkratzen. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung verfügen eine weiche Beschichtung der O-förmigen Bleiringe. In vier Größen für eine Vielzahl von Kolbengrößen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ HS8882C
59.68 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ringe in O-Form stabilisieren Gefäße und Laborgeräte
- Können auch dazu verwendet werden, Gefäße in Wasserbädern unterzutauchen
- Bleiringe mit Vinylbeschichtung verursachen keine Abdrücke oder Kratzer auf Tischen und Laborgeräten
- In mehreren Größen erhältlich, passend für verschiedene Kolben
Spezifikation
Bleiring | |
Blau | |
Blei | |
Keine | |
Je 1 | |
3,9 in. | |
57 mm | |
635 g |
Nicht autoklavierbar | |
Kolben (500 bis 2000 ml) | |
Rund | |
Unsteril | |
2,2 in. | |
98 mm | |
22.4 oz. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13