Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch
Für Anwendungen im Labor- und Gesundheitsbereich.
152.00 CHF - 745.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse 6 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Santoprene |
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10777871
|
Fisherbrand™
FB56509 |
3.2 mm | 1.6 mm |
153.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10152081
|
Fisherbrand™
FB56507 |
1.6 mm | 1.6 mm |
152.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10529211
|
Fisherbrand™
FB56511 |
4.8 mm | 1.6 mm |
159.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10509561
|
Fisherbrand™
FB56531 |
4.8 mm | 2,4 mm |
490.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10060091
|
Fisherbrand™
FB56533 |
6.4 mm | 2,4 mm |
587.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10786741
|
Fisherbrand™
FB56513 |
6.4 mm | 1.6 mm |
272.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10203561
|
Fisherbrand™
FB56515 |
8 mm | 1.6 mm |
312.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10171411
|
Fisherbrand™
FB56537 |
9,6 mm | 2,4 mm |
745.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kann über 100 Dampfautoklavierzyklen bei 134 °C widerstehen
- Kann fünf standardmäßigen Krankenhaussterilisationszyklen mit Ethylenoxid ohne signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen widerstehen
- Kann mit hochenergetischer, ionisierender Bestrahlung sterilisiert werden
- Sterilisiert bei normalen Strahlenwerten von 2 Mrad bis 3 Mrad
- Kann anstatt herkömmlichen Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden
Spezifikation
Klasse 6 | |
Santoprene | |
Peristaltikpumpe | |
Pumpenschlauch |
Autoklavierbar | |
15 m | |
Je 1 x |