Learn More
Merck Samplicity™ G2 Filtrationssystem
Vakuumfiltrationssystem mit Millex™ Filtern zur Probenvorbereitung für HPLC.
Marke:  Merck SAMP2SYSG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15646464
  • 2635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
Überblick über Samplicity™ G2-System
  • Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
  • Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen. Die Probe wird zu einem Adaptertrichter auf einem standardmäßigen Millex™ 33 mm-Filter (Millex™ Filter für das Samplicity™ G2-System) oder einem integrierten Trichter und Filter (Millex Samplicity™ Filter) hinzugefügt.
  • Das Samplicity™ G2-System hat eine geringere ergonomische Wirkung als die manuelle Spritzenfiltration
Anwendungen: HPLC; Filtration von viskosen oder partikelbeladenen Proben für HPLC
Bestellinformation
Enthält keine Millex-Filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glänzendes Grün
Millex Filter (nicht steril)
Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche
44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche
Polypropylen mit Polyester- und Silikonkomponenten
PVDF
1 Kit
33 mm
Videos
  • Merck Millipore - Samplicity G2 Filtration System
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Merck Millipore - Samplicity G2 Filtration System
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Merck Samplicity™ G2 Filtrationssystem > Glänzendes Grün