Learn More
Merck Samplicity™ G2 Filtrationssystem
Vakuumfiltrationssystem mit Millex™ Filtern zur Probenvorbereitung für HPLC.
2635.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Millex Filter (nicht steril) |
Material | Polypropylen mit Polyester- und Silikonkomponenten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) |
Gehäusematerial | PVDF |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15646464
|
Merck
SAMP2SYSG |
Glänzendes Grün |
2635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15636464
|
Merck
SAMP2SYSB |
Bold Blue |
2635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Bei Chromatographen, die täglich Dutzende von Proben durch Millex Spritzenfilter filtern, insbesondere für schwer zu filtrierende, viskose oder partikelbeladene Proben, kann die herkömmliche Filtration zu manueller Ermüdung und sogar zu wiederholtem RSI-Syndrom führen. Trotzdem nutzen sie weiter Millex Filter, da sie in zahlreichen Analyseverfahren und Standard-Betriebsverfahren vorgeschrieben sind.- Das Samplicity™ G2-Filtrationssystem erweitert Millex 33-mm-Standardfilter um einen einfachen Adaptertrichter.
- Ermöglicht einfache, vakuumgesteuerte Filtrationen.
- Filtert gleichzeitig bis zu 8 Proben direkt in HPLC-Fläschchen.
- Vakuumfiltration in wenigen Sekunden mit höherer Recovery-Rate als Spritzenvorsatzfilter
Bestellinformation
Enthält keine Millex-Filter.
Spezifikation
Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche | |
Polypropylen mit Polyester- und Silikonkomponenten | |
PVDF | |
1 Kit | |
33 mm |
Millex Filter (nicht steril) | |
Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) | |
Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche | |
44,5 x 10,2 x 9,1 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Samplicity™ G2 Filtrationssystem