Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 30 K MWCO, 5-20 ml
Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben mit über 30 kDa in Probenvolumina von 0,5 bis 100 ml ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88531
329.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15451025
  • 379.00 CHF / 24 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PES
5 bis 20 ml
Protein
Raumtemperatur
50 ml konisch, Spin-Säule
30 kDa
Pierce™
24 Konzentratoren
Filter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK400091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88531
ChargennummerZK400091A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88531
ChargennummerZK403222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88531
ChargennummerZK403222A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88531
ChargennummerZK408646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88531
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 30 K MWCO, 5-20 ml > 5 bis 20 ml, 24 Konzentratoren