Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
104.04 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen.Dokumentierte Biokompatibilität gemäß ISO 10993-Normen.
Material Tygon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Dicke (metrisch) Dicke (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Dicke (metrisch) Dicke (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11724678
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
95635-50
0,06 in. 0,18 in. 1.6 mm 0,06 in.
175.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12326919
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
ACG00003
0,06 in. 0,18 in. 1.6 mm 0,06 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11734678
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
95635-52
0,18 in. 0,31 in. 1,6 mm 0,06 in.
281.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12366919
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
ACG00022
0.31 Zoll 0,43 in. 1.6 mm 1.6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11754678
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
95635-54
0.31 Zoll 0,43 in. 1.6 mm 1.6 mm
352.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11774678
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
95635-56
1/2 in. 3/4 Zoll 3,2 mm 0,12 in.
800.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12376919
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
ACG00027
3/8 in. 1/2 Zoll 1.6 mm 0,06 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11744678
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
0.25 Zoll 0,37 in. 1.6 mm 1.6 mm
304.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12356919
Unterlagen ansehen
Saint-Gobain
ACG00017
0.25 Zoll 0,37 in. 1.6 mm 1.6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält keine Weichmacher, die in die Flüssigkeit eindringen oder diese kontaminieren können, aber die Schläuche bleiben trotzdem flexibel
  • Praktisch keine Absorption von wichtigen Flüssigkeitsbestandteilen in Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsadsorption an Schlauchwänden; Veränderung und Verlust von Flüssigkeit sind begrenzt
  • Ideal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie etwa pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
  • Auch mit Geflecht verstärkt erhältlich, um Lösungen mit erhöhtem Arbeitsdruck standzuhalten (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen.Dokumentierte Biokompatibilität gemäß ISO 10993-Normen.
Tygon
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch