Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
Marke:  Saint-Gobain 95635-56
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774678
  • 800.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält keine Weichmacher, die in die Flüssigkeit eindringen oder diese kontaminieren können, aber die Schläuche bleiben trotzdem flexibel
  • Praktisch keine Absorption von wichtigen Flüssigkeitsbestandteilen in Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsadsorption an Schlauchwänden; Veränderung und Verlust von Flüssigkeit sind begrenzt
  • Ideal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie etwa pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
  • Auch mit Geflecht verstärkt erhältlich, um Lösungen mit erhöhtem Arbeitsdruck standzuhalten (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen.Dokumentierte Biokompatibilität gemäß ISO 10993-Normen.
12,7 mm
3/4 Zoll
50 ft.
0,12 in.
1/2 in.
Tygon
19 mm
15 m
3,2 mm