Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
Marke: Saint-Gobain ACG00027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält keine Weichmacher, die in die Flüssigkeit eindringen oder diese kontaminieren können, aber die Schläuche bleiben trotzdem flexibel
- Praktisch keine Absorption von wichtigen Flüssigkeitsbestandteilen in Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsadsorption an Schlauchwänden; Veränderung und Verlust von Flüssigkeit sind begrenzt
- Ideal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie etwa pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
- Auch mit Geflecht verstärkt erhältlich, um Lösungen mit erhöhtem Arbeitsdruck standzuhalten (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
Spezifikation
Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards. | |
9.5 mm | |
1/2 Zoll | |
50 ft. | |
0,06 in. |
3/8 in. | |
Tygon | |
12.7 mm | |
15 m | |
1.6 mm |