Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
Marke:  Saint-Gobain 95635-53
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744678
  • 304.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Flexibilität trotz Verzicht auf Weichmacher, die in die Flüssigkeit übergehen oder diese kontaminieren könnten
  • Praktisch keine Absorption der wichtigen Flüssigkeitsbestandteile in das Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsabsorption in die Schlauchwände; Flüssigkeitsveränderungen und -verluste werden beschränkt
  • Optimal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
  • Auch mit Drahtgeflechtverstärkung für Lösungen mit erhöhten Arbeitsdrücken erhältlich (Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
6.4 mm
0,37 in.
50 ft.
1.6 mm
0.25 Zoll
Tygon
9.5 mm
15 m
1.6 mm