Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41  Litern angeboten.
4411.95 CHF - 6320.62 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 41 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Abmessungen (L x B x H) 24,7 x 15 x 21,9 in. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 24,7 in.
Länge (metrisch) 62,8 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11610841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1521451
SC100 Umgebungstemperatur +13° bis 100°C 230 V 50 Hz
4411.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11931216
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1531451
SC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11620881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1541451
SC150L Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz
5768.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11670891
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1551451
AC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz
5477.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11680911
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1561451
AC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 230 V 50 Hz
5939.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12709725
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1571455
PC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz
6067.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12622825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1581455
PC201 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
41 l
24,7 x 15 x 21,9 in. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
62,8 cm
38,1 cm
55,6 cm
20,3 kg
CE/ROHS/WEEE
24,7 in.
15 in.
21,9 in.
44,7 lb.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl