Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41 Litern angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 1541451
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S45 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
Sicherer Betrieb
Einfach zu bedienen
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
SC150L | |
CE/ROHS/WEEE | |
17 l/min | |
24,7 x 15 x 21,9 in. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm) | |
62,8 cm | |
38,1 cm | |
55,6 cm | |
20,3 kg | |
230 V |
41 l | |
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C | |
24,7 in. | |
15 in. | |
21,9 in. | |
44,7 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |