Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41  Litern angeboten.
Marke:  Thermo Scientific™ 1531451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11931216
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SC150
CE/ROHS/WEEE
17 l/min
24,7 x 15 x 21,9 in. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
62,8 cm
38,1 cm
55,6 cm
20,3 kg
230 V
41 l
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
24,7 in.
15 in.
21,9 in.
44,7 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl >