Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41  Litern angeboten.
Marke:  Thermo Scientific™ 1521451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11610841
  • 4411.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SC100
CE/ROHS/WEEE
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
24,7 in.
15 in.
21,9 in.
44,7 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
41 l
17 l/min
24,7 x 15 x 21,9 in. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
62,8 cm
38,1 cm
55,6 cm
20,3 kg
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl >