Learn More
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball
Die Buerkle™ Sicherheits-Pipettierkugel ermöglicht die Evakuierung über ein automatisches Ventil.
Marke: Buerkle™ 7554-0004
22.42 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für alle Pipetten bis 100 ml
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Gelb | |
Pipettierkugel | |
Ermöglicht einfache Innenreinigung | |
bis zu 100 ml-Pipetten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
15Stunden
6Minuten
33Sekunden
43Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
32Stunden
6Minuten
33Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
2Stunden
6Minuten
33Sekunden
43