Learn More
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball
Die Buerkle™ Sicherheits-Pipettierkugel ermöglicht die Evakuierung über ein automatisches Ventil.
20.41 CHF - 23.60 CHF
Spezifikation
Typ | Pipettierkugel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht einfache Innenreinigung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | bis zu 100 ml-Pipetten |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10787964
|
Buerkle™
7554-0006 |
Grün |
20.41 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10580303
|
Buerkle™
7554-0004 |
Gelb |
23.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf die Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgelassen oder ausgeblasen. Das herausnehmbare Automatik-Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Innenreinigung.
- Für alle Pipetten bis 100 ml
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Pipettierkugel | |
Ermöglicht einfache Innenreinigung | |
bis zu 100 ml-Pipetten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball