Learn More
Thermo Scientific™ Alkalisches Peptonwasser (ISO) (dehydriert)
Verwenden Sie dieses Nährmedium zur Anreicherung und Rückgewinnung von Vibrio- Spezies aus Lebensmittel- und Wasserproben bei gleichzeitiger Einhaltung der ISO/TS 21872-1 und 2:2007.
Marke: Thermo Scientific™ CM1117B
189.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie zur Anreicherung und Rückgewinnung von Vibrio- Spezies in Lebensmittel- und Wasserproben Thermo Scientific™ Oxoid™ Alkalisches Peptonwasser (ISO) (dehydriert) bei gleichzeitiger Einhaltung der ISO/TS 21872-1 und 2:2007. Dieses Nährmedium wirkt selektiv, indem es die Fähigkeit von Vibrio- Spezies nutzt, alkalische Bedingungen und hohe Natriumchloridspiegel zu tolerieren. Der Peptongehalt bietet die richtigen Bedingungen für das Wachstum und die Rückgewinnung von Vibrio- Spezies, indem er Vitamine, Mineralstoffe und Stickstoff in Form von Aminosäuren bereitstellt.
Verwenden Sie Alkalisches Peptonwasser (ISO) für die selektive Rückgewinnung und Anreicherung von Vibrio- Spezies.- Schafft stark alkalische Bedingungen mit hohem Natriumgehalt für ein selektives Umfeld für Vibrio- Spezies.
- Entspricht den Normen ISO/TS 21872-1 und 2:2007.
- Kann als nicht-selektive Anreicherungsbouillon für die Kultivierung von Aeromonas- Spezies verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
10°bis 30 °C | |
Pulver | |
500 g |
Alkalisches Peptonwasser (ISO) (dehydriert) | |
Voranreicherungsmedium |