Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24305MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
S100 calcium binding protein A14 | |
Monoclonal | |
mFluor Violet 610 SE | |
protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114 | |
Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein | |
0.1 mL | |
Cancer | |
57402 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
S100A14/9077R | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, mFluor Violet 610 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur