Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET SUMO Expression System
Erzielen Sie hohe Proteinexpressionen in E. coli
Marke: Invitrogen™ K30001
Includes: Die Champion pET-SUMO TA Cloning Box enthält linearisierten Champion pET-SUMO Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kontrolltemplate und -primer, T4-DNA-Ligase, 10x Ligationspuffer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Die SUMO Protease Box enthält SUMO-Protease und Puffer. Die TOP10-Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Die One Shot BL21(DE3)-Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid.
Beschreibung
- Für verbesserte Löslichkeit von exprimierten Fusionsproteinen nutzt das Verfahren eine Fusion mittels kleinem Ubiquitin-Modifikator (SUMO), aus der wachsenden Familie der mit Ubiquitin verwandten Proteine
- Im Gegensatz zu Ubiquitin ist SUMO an der In-vivo-Stabilisierung und -Lokalisierung von Proteinen beteiligt
- Nach der Expression kann der 11 kd-SUMO-Anteil durch hochspezifische und aktive SUMO (ULP-1) Protease am Carboxylterminus gespalten werden, wodurch natives Protein entsteht
- Erhöhte Löslichkeit mit N-terminaler SUMO-Fusion
- Durch die hocheffiziente Spaltung entsteht natives Protein von Interesse mit SUMO (ULP-1) Protease
- Durch die hochspezifische Spaltung wird ausgeschlossen, dass das Protein von Interesse unabhängig von der Aminosäuresequenz intern verdaut wird
- Signifikant höhere Stabilität mit SUMO-Fusion – kann für die Herstellung kleiner Peptid-T7lac-Promotor für eine hohe Proteinexpression verwendet werden
- N-terminales 6xHis-Tag für die Proteindetektion und -aufreinigung
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
T7, lacO | |
Keine | |
Kanamycin (KanR) | |
SUMO | |
Zellbasierte Expression | |
TA Cloning™ | |
pET |
IPTG | |
Expressionssystem | |
Das Champion™ pET SUMO Expressionssystem wird als komplettes System geliefert. Die Champion™ pET SUMO TA Cloning™ Box enthält linearisierten Champion™ pET-SUMO Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kontrolltemplate und -primer, T4-DNA-Ligase, 10x Ligationspuffer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Bei -20°C lagern. Die SUMO Protease Box enthält SUMO-Protease und Puffer. Bei -80°C lagern. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die One Shot¤ BL21 (DE3)-Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. | |
BL21(DE3) | |
E. coli | |
His Tag (6x), SUMO Tag | |
20 reactions | |
Champion™, TA Cloning™ |
Champion pET SUMO Protein Expression System
Version: 18 June 2010
DateigrößeVersion: 479.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Champion™ pET SUMO Expression System > 20 Reaktionen