Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein G HP-Säulen
Für die schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Vorgepackte Säulen sind mit Protein G Sepharose™ vorgepackt.
Marke: Cytiva 17-0405-01
Beschreibung
- Vorverpackt mit leistungsstarkem Protein G Sepharose
- Bindungsvermögen: 25 mg humanes IgG/Säule
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- 1 und 5 ml-Säulen
Medien
- Ligand: Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25mm
- Fließgeschwindigkeit: <20 ml/min
Spezifikation
Vorgepackte Säulen | |
1.6 cm | |
> 20 ml/min | |
Schnelle, einfache Auftrennung von IgG aus anderen Arten und Subklassen. | |
20 % Ethanol | |
Jeweils |
125 mg humanes IgG/Säule | |
0.62 Zoll | |
Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm; 1 x 5 ml | |
HiTrap Protein G HP sind vorgepackte Säulen für die allgemeine präparative Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper der meisten Spezies, einschließlich Ratte. | |
4°bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Protein G HP 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol