Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe
Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff.
829.00 CHF - 839.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp | Lithium-Ionen |
---|---|
Abgabegeschwindigkeit | 8 |
Zur Verwendung mit | Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff |
Modell | S1 |
Volumen (metrisch) | 1 bis 100 ml |
Produktcode | Marke | Farbe | Abgabegeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abgabegeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10402822
![]() |
Thermo Scientific™
9501 |
Weiß | 8 |
839.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10626293
|
Thermo Scientific™
9521 |
Blau | 8 |
839.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10367302
![]() |
Thermo Scientific™
9531 |
Rot | 8 |
829.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10072332
![]() |
Thermo Scientific™
9541 |
Grün | 8 |
839.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10729534
![]() |
Thermo Scientific™
9511 |
Transparent | 8 |
839.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllern längeres, ermüdungsfreies Pipettieren durch. Diese Geräte haben ein ergonomisches Design und bieten eine einfache, effiziente Pipettierleistung sowie maximalen Pipettierkomfort. Sie sind leicht und kabellos und mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen dreimal längeren Betrieb zwischen zwei Ladevorgängen als vergleichbare Geräte ermöglicht. Zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff.
Ein intuitiver, leichter, kabelloser Pipettenbefüller zur Verwendung mit serologischen Glas- und Kunststoffpipetten. Einfach und bequem zu bedienen - der Pipettor ist mit einem strapazierfähigen, aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit lebenslanger Garantie ausgestattet, durch den der Pipettenbefüller drei bis vier Mal länger als Geräte mit herkömmlichen Nickel-Cadmium-Batterien betrieben werden kann. Der in fünf Farben erhältliche Matrix Serologische Pipettor kann an der Wand montiert oder in der Tischhalterung aufgestellt werden. Im Lieferumfang ist eine 1 ml Pipettenhalterung enthalten, die ein mögliches “wackeln” bei Verwendung von 1 ml Pipetten unterbindet.Leistungsüberwachung
- Das große hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt die verbleibende Akkulaufzeit und die Geschwindigkeitseinstellungen an
- Getrennte Schalter für Ansaugen und Dispensieren ermöglichen eine präzise Kontrolle der Pipettiergeschwindigkeiten und verringern die Gefahr des Überpipettierens bei kleineren Pipetten.
- Die Pipettiergeschwindigkeit lässt sich über die einfache Betätigung von ”+” oder ”-” einstellen und wird im LCD-Display angezeigt
- Der Lithium-Ionen-Akku bietet eine lange Laufzeit und besitzt keinen Memory-Effekt
- Akku wird über die Schnellladefunktion innerhalb 1 h auf 80 % aufgeladen und ermöglicht bis zu 20 h Dauerbetrieb bis zum nächsten Aufladen
- Die in fünf Farben erhältliche S1 Pipettierhilfe setzt einen farbigen Akzent in Ihrem Labor.
- Ein individuell anpassbares Beschriftungsfeld ermöglicht die einfache Zuordnung der Pipettierhilfe zu einer Person oder einem Aufgabengebiet
Warranty
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
Spezifikation
Lithium-Ionen | |
Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff | |
1 bis 100 ml | |
Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml | |
3 Stunden | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
0.2 A |
8 | |
S1 | |
0.45 Mikrometer, Standard | |
S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte | |
2 Jahre mit Web-Registrierung | |
100 bis 240 V | |
50/60 Hz |