Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 9501
602.03 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10402822
  • 903.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllern längeres, ermüdungsfreies Pipettieren durch. Diese Geräte haben ein ergonomisches Design und bieten eine einfache, effiziente Pipettierleistung sowie maximalen Pipettierkomfort. Sie sind leicht und kabellos und mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen dreimal längeren Betrieb zwischen zwei Ladevorgängen als vergleichbare Geräte ermöglicht. Zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas und Kunststoff.
Funktionsanzeige
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die verbleibende Akkuleistung und die eingestellte Geschwindigkeit an
Drehzahlregelung
  • Getrennte Regelung der Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit sorgt für eine präzise Kontrolle der Pipettiergeschwindigkeit und verringert die Gefahr des Überpipettierens bei kleineren Pipetten
  • Wählen Sie mit einem einfachen “+” oder “-” eine von acht Pipettiergeschwindigkeiten aus, die auf dem LCD-Display angezeigt werden
Allzeit einsatzbereit
  • Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine lange Betriebszeit pro Ladung und kennt keinen Memory-Effekt
  • Über die Schnellladefunktion wird eine Aufladung von 80 % innerhalb einer Stunde erreicht; der Akku ermöglicht mit einer Ladung bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb
Serviceleistungen
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ionen
8
S1
0.45 Mikrometer, Standard
S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte
2 Jahre mit Web-Registrierung
100 bis 240 V
50/60 Hz
Weiß
Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff
1 bis 100 ml
Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml
3 Stunden
100 bis 240 V, 50/60 Hz
0.2 A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe > S1-Pipettenfüller, weiß