Learn More
S-Trityl-L-Cysteinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15480419
Zum Warenkorb hinzufügen
S-Trityl-L-Cysteinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480419
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15480419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63628.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166737-85-5
Summenformel C22H22N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 362.491
MDL-Nummer MFCD22126061
InChI-Schlüssel OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Synonym h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Trityl-L-cysteinamide
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 362.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18F047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63628.06,H63628.03
ChargennummerS18E012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63628.06,H63628.03
Name des Produkts
S-Trityl-L-Cysteinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >