Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10445365
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445365
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10445365
Marke: Thermo Scientific Acros 104450500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2749-11-3
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00064412
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9650g/mL
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4480 to 1.451
Menge 50 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Relative Dichte 0.965
Spezifischer Drehzustand + 22.00 (20.00°C c=2,ethanol)
Spezifische Drehung + 22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0405791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number104450100,104450010,104450500
ChargennummerA0362080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2021 Catalog Number104450100,104450010,104450500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >