Learn More
Ruthenium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ru in 5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
58.29 CHF - 200.10 CHF
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ruthenium standard solution |
---|---|
Namenshinweis | 1 mg/ml Ru in 5% HCl |
Verpackung | Kunststoffflasche |
CAS | 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Dichte | 1.0200g/mL |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
10266440
|
Thermo Scientific Acros
196251000 |
100 mL |
58.29 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11964081
|
Thermo Scientific Acros
196255000 |
500 mL | N/A | |||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpecifications
Ruthenium standard solution | |
Kunststoffflasche | |
1.0200g/mL | |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
Gelb bis Braun | |
107.0°C | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
Ruthenium | |
23950 | |
101.07 |
1 mg/ml Ru in 5% HCl | |
7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
1.02 | |
Lösung | |
990 to 1010 μg/mL of Ru(3+) in 10−20% HCl | |
-25.0°C | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
AAS |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere AugenschädenKann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Gefahr
- Ruthenium atomic absorption standard solution
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.